Microplacas BRANDplates® sin tratar de 384 pocillos para cribado de alto rendimiento (HTS)
Proveedor: Brand
781620 781621 781622 781626 781627 781680 781681 781682 781686 781687
735-2010EA 213 EUR
735-2010 735-2011 735-2012 735-2016 735-2017 735-2030 735-2031 735-2032 735-2036 735-2037
Microplacas BRANDplates® sin tratar de 384 pocillos para cribado de alto rendimiento (HTS)
Microplacas Microplacas HTS
Estas placas de PS con fondo plano están disponibles en negro, blanco o transparente.
  • Todas las placas BRANDplates están etiquetadas alfanuméricamente y se pueden apilar, y son compatibles con la mayoría de los lectores y limpiadores de microplacas estándar
  • Las placas blancas proporcionan la máxima reflexión y la mínima interferencia durante las mediciones con luminiscencia; las placas negras proporcionan una retrodispersión lumínica mínima durante los análisis fluorescentes
  • Las placas esterilizadas se suministran en envases individuales y con tapa
pureGrade™: Superficie no tratada y sin esterilizar. Placas aptas para análisis homogéneos, cribado y almacenamiento.
pureGrade™ S: Sin tratar, superficie estéril. Esterilizadas con radiación β, estas placas son especialmente adecuadas para análisis bacteriológicos.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certificaciones: Las placas BRANDplates® no son citotóxicas conforme a la norma ISO 10993-5, carecen de endotoxinas (<0,01 UE/ml) y de ADN, ADNasa y ARNasa. Los productos esterilizados cumplen con la norma ISO 11137 y las directrices AAMI.