Microplacas BRANDplates® sin tratar de 1536 pocillos para cribado de rendimiento ultra alto (UHTS)
Proveedor: Brand
781640 781641 781642
735-2019EA 1030 EUR
735-2019 735-2020 735-2021
Microplacas BRANDplates® sin tratar de 1536 pocillos para cribado de rendimiento ultra alto (UHTS)
Microplacas Microplacas HTS
Estas placas PS de fondo plano están disponibles estériles o no estériles.
  • Todas las placas BRANDplates® están etiquetadas alfanuméricamente y se pueden apilar, y son compatibles con la mayoría de los lectores y limpiadores de microplacas estándar
  • Las placas blancas proporcionan la máxima reflexión y la mínima interferencia durante las mediciones con luminiscencia; las placas negras proporcionan una retrodispersión lumínica mínima durante los análisis fluorescentes
  • Las placas esterilizadas se suministran en envases individuales y con tapa
pureGrade™: Superficie no tratada y sin esterilizar. Placas aptas para análisis homogéneos, cribado y almacenamiento.
Non treated, medium binding, non sterile surface. These plates are suitable for homogeneous assays, screening and storage.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certificaciones: BRANDplates® are non cytotoxic according to ISO 10993-5, free of endotoxins (<0.01 EU/ml), and free from DNA, DNase and RNase. Sterile products comply with ISO 11137 and AAMI guidelines, SAL 10⁻⁶.