Microplacas BRANDplates® de 384 pocillos para inmunología
Proveedor: Brand
781740 781741 781742
735-2051EA 341 EUR
735-2051 735-2052 735-2053
Microplacas BRANDplates® de 384 pocillos para inmunología
Microplacas Microplacas para inmunología
PS, sólido o con base transparente. Estas placas de fondo plano están disponibles en diferentes colores y con formatos de base estándar o transparente.
immunoGrade™: La superficie de las placas está optimizada para inmovilizar IgG, con alta capacidad de fijación de moléculas con regiones hidrófilas e hidrófobas. Las placas con superficie immunoGrade™ son la mejor elección para aplicaciones ELISA estándar.
The surface of these plates is optimised for the immobilisation of IgG, showing a high binding capacity for molecules with hydrophilic and hydrophobic regions. Plates with anMore Product Information