Sensores de nivel
Proveedor: S.C.A.T.
107883 107884
SCTV107883EA 216 EUR
SCTV107883 SCTV107884
Sensores de nivel
Sensores de nivel
Estos sensores de nivel proporcionan una protección fiable contra el desbordamiento cuando se llenan los barriles. El flotador se posiciona firmemente en la abertura por su propio peso mientras el barril se llena. Disponible en diferentes materiales, por lo que es adecuado para todos los productos químicos.
  • Ventilación integrada para una igualación segura de la presión
  • Control del nivel de llenado para contenedores de hasta 200 litros
Float for easy level control when filling/refuelling drums. Robust and chemically resistant for heavy-duty use. Made of dissipative HD-PE material and compatible for all barrels with thread G 3/4".