VWR®, Placas confocales para microscopía
Proveedor: VWR Collection
734-2904EA 110 EUR
734-2904 734-2906
VWR®, Placas confocales para microscopía
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 mm, PS cell culture dishes with the optical benefits of glass. Dishes are available with Ø 20 mm glass centre, with or without a tissue culture-treated surface.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato homogéneo con bajo contenido de burbujas e inclusiones
  • Transparente, cola de grado médico, acromática
  • La superficie del plato es lisa y sin estrías para maximizar la superficie útil para el crecimiento
  • El borde de la parte superior de la tapa coincide con el borde del plato para un apilamiento fácil y seguro
  • Tapas ventiladas para un eficaz intercambio de gases
  • Adecuada para todos los exámenes de células vivas
  • Esterilizado por irradiación de haz de electrones y no pirogénico
Grosor del vidrio: 0,16 a 0,19 mm.
Certificaciones: Certificación ISO 13485:2003 e ISO 9001:2008.