Cajas de congelación (Cryoboxes), True North®.
Proveedor: HEATHROW
HS120371 HS120372 HS120373 HS120376 HS120388 HS120392 HS120367
HEATHS120371EA 92.5 EUR
HEATHS120371 HEATHS120372 HEATHS120373 HEATHS120376 HEATHS120388 HEATHS120392 HEATHS120367
Cajas de congelación (Cryoboxes), True North®.
Cajas Criocajas
Las cajas de congelación True North® (cajas criogénicas) se han diseñado pensando en la sostenibilidad y están fabricadas con un polipropileno ondulado o de película fina especialmente formulado.
  • Cajas fáciles de montar que se envían con embalaje plano
  • Más duraderas que las cajas de cartón, ya que no son sensibles a la humedad
  • Separadores incluidos en las cajas
  • Resistente al moho
  • Se almacenan hasta temperaturas de -80 °C (cajas de PP corrugado)/-196 °C (cajas de película fina de PP)
Las cajas son resistentes a la humedad, lo que reduce considerablemente la posibilidad de que aparezca moho. Con una durabilidad superior, el polipropileno supera a las alternativas de cajas de cartón que son susceptibles de ablandarse y producir polvo y pueden congelarse (hasta temperaturas de -80°C) y descongelarse varias veces sin problema.
Las cajas de película fina de PP pueden utilizarse en congeladores mecánicos y recipientes de hasta 196 °C (sólo en fase de vapor).