VWR® VisiCam® Plus, Cámaras digitales USB
Proveedor: VWR Collection
630-2737EA 430 EUR
630-2737 630-2738 630-2919 630-2973 630-2974 630-3357
VWR® VisiCam® Plus, Cámaras digitales USB
Cámaras
Estas cámaras proporcionan imágenes de alta resolución para la microscopía diaria.
  • Fidelidad de color extremadamente fiable
  • Exposición y balance de blancos automáticos para obtener imágenes nítidas
  • Conexión USB 3.0 para una transferencia de datos de alta velocidad
  • Puerto óptico estándar con montura C
  • Incluye software para previsualizar y capturar imágenes y vídeos para su análisis y procesamiento
Con la montura C adecuada para su microscopio y cámara, se adapta a cualquier microscopio de uso educativo, industrial o clínico.
Información accesorios: More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo VisiCam 3 Plus VisiCam 5 Plus VisiCam 16 Plus VisiCam 20 Plus VisiCam 6 Plus VisiCam 32 Plus
Environmentally Preferable
Sensor APTINA AR0330 APTINA MT9P006 CMOS Panasonic MN34120 CMOS SONY Exmor IMX183 SONY Exmor IMX178 SONY Exmor
Tamaño del sensor 1/3" 1/2,5" 1/2,33" 1" 1/1,8" 1,15“
Tamaño de píxel 2,2×2,2 µm 2,2×2,2 µm 1,355×1,355 µm 2,4×2,4 µm 2,4×2,4 µm 2.315×2.315 µm
Cuadros por segundo 27 fps (@ 2048×1534)
15 fps (@ 1027×770)
14 fps (@ 2560×1922)
38 fps (@ 1280×960)
101 fps (@ 640×480)
6 fps (@ 4632×3488)
15 fps (@ 2320×1740)
26 fps (@ 1536×1160)
15 fps (@ 5440×3648)
50 fps (@ 2736×1824)
30 fps (@ 3072×2048)
38 fps (@ 1536×1024)
8,1 fps (@5600x5600);
30 fps (@2800x2800);
30 fps (@1400x1400)
Tiempo de exposición 0,1 ms- 2 s 0,1 ms- 2 s 0,1 ms- 2 s 0,1 ms- 15 s 0,1 ms- 15 s 0,1 ms- 15 s
Profundidad de color 8 bit 8 bit 8 bit 8/12 bit 8 bit 8/12 bit
Interfaz USB 3.0 (compatible con USB 2.0) USB 3.0 (compatible con USB 2.0) USB 3.0 (compatible con USB 2.0) USB 3.0 (compatible con USB 2.0) USB 3.0 (compatible con USB 2.0) USB 3.0 (compatible con USB 2.0)
Software Analizador de imágenes VisiCam (incluido) Analizador de imágenes VisiCam (incluido) Analizador de imágenes VisiCam (incluido) Analizador de imágenes VisiCam (incluido) Analizador de imágenes VisiCam (incluido) WaveImage (incluido)
SO soportado Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux Windows® 7, 8, 10, XP / Mac OSX / Linux
W×D×H 68×68×46 mm 68×68×46 mm 68×68×46 mm 68×68×46 mm 68×68×46 mm 68×68×46 mm
Peso 300 g 300 g 300 g 800 g 800 g 300 g