Cuchara espátula, LaboPlast® / SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-0031 5378-1031
231-0608EA 31.4 EUR
231-0608 231-0609
Cuchara espátula, LaboPlast® / SteriPlast®
Espátulas
PS. Espátula doble con cuchara 0,5 ml y hoja de espátula 17 mm. En el laboratorio puede emplearse la cuchara espátula de manera versátil, como cuchara de toma de muestra, para la medición y el trasvasado de pequeñas cantidades, como raspadora o para mezclar y agitar.
  • Resistente a químicos y la corrosión
  • Fabricación, montaje y embalaje en conformidad con la categoría de salas blancas 7
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
  • Opcional embalada individualmente y esterilizada con rayos gama
Envase: Disponible en un paquete grande (100 unidades) o embalada individualmente y esterilizada con rayos gama.