Micro-espátula desechable, LaboPlast® / SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-0032 5378-1032
231-0606EA 31.4 EUR
231-0606 231-0607
Micro-espátula desechable, LaboPlast® / SteriPlast®
Espátulas
PS. Espátula de pala doble con extremos redondeados, volumen 1,0 y 0,25 ml. Con la micro-espátula pueden muestrearse, trasvasarse o procesarse pequeñas cantidades de químicos, polvos, granulados, pastas, cremas o líquidos.
  • El asa central estable y manejable facilita el trabajo preciso
  • Fabricación, montaje y embalaje en conformidad con la categoría de salas blancas 7
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
  • Opcional embalada individualmente y esterilizada con rayos gama
Envase: Disponible en un paquete grande (100 unidades) o embalada individualmente y esterilizada con rayos gama.