Monos industriales, AlphaTec® 2000 STANDARD
Proveedor: Ansell
GR20B-00111-06 GR20B-00111-07 GR20B-00111-02 GR20B-00111-03 GR20B-00111-04 GR20B-00111-05 WH20B-00111-03 WH20B-00111-02 WH20B-00111-04 WH20B-00111-05 WH20B-00111-06 WH20B-00103-02 WH20B-00103-03 WH20B-00103-04 WH20B-00103-05 WH20B-00103-06 WH20B-00103-07 WH20B-00122-02 WH20B-00122-03 WH20B-00122-04 WH20B-00122-05 WH20B-00122-06 WH20B-00122-07
113-8770EA 408 EUR
113-8770 113-8771 113-8766 113-8767 113-8768 113-8769 113-8773 113-8772 113-8774 113-8775 113-8776 113-8778 113-8779 113-8780 113-8781 113-8782 113-8783 113-8784 113-8785 113-8786 113-8787 113-8788 113-8789
Monos industriales, AlphaTec® 2000 STANDARD
Prendas desechables
Estos monos, que consisten en dos capas de tela (capa interior no tejida + película de PE microporosa), proporcionan tanto protección como comodidad con una protección excepcional contra líquidos y partículas. Ideal para aplicaciones industriales.
  • El vapor de humedad es permeable ('transpirable') para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona: Crítico en las aplicaciones de pintura en aerosol
  • Poca pelusa: Reduce el riesgo de contaminación por fibras en algunas zonas críticas
  • Un ajuste corporal optimizado mejora la comodidad y la seguridad del usuario
  • Capucha o cuello elástico de 3 piezas
  • Cremallera frontal de dos vías con solapa resellable, bucles para los dedos
  • Cintura, muñecas y tobillos elásticos
MICROGARD® 2000 está diseñado para permitir que el vapor de agua (la transpiración) salga del traje y, sin embargo, soportará la saturación de productos químicos líquidos y filtrará el 100% de las partículas de hasta 0,01 µm de tamaño.
El uso de una película microporosa estirable bidireccional de alta calidad proporciona una barrera eficaz contra los líquidos y las partículas, combinada con una alta tasa de transmisión de vapor de agua del interior al exterior.
Las aplicaciones incluyen las industrias farmacéuticas, la agricultura, las salas limpias, la pulverización de pintura, la investigación de la escena del crimen y los servicios veterinarios. También es adecuado para su uso en ex zonas.
Weight: 63 g/m²
Certificaciones: Tipo 5/6, EN 14126, DIN 32781, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III