VWR® ELSD LC, ELSD FP, ELSD 100, Detectores de dispersión de luz evaporativa a baja temperatura
Proveedor: VWR Collection
903-0282EA 0 EUR
903-0282 903-0283 903-0630 903-0631 903-0632
VWR® ELSD LC, ELSD FP, ELSD 100, Detectores de dispersión de luz evaporativa a baja temperatura
Detectores de cromatografia
Estos modelos ELSD combinan sencillez, fiabilidad y resistencia para todos los análisis o purificaciones. Permiten detectar prácticamente todos los compuestos. La detección se basa en una propiedad universal de todos los analitos y no requiere la presencia de un grupo cromóforo, electroactivo etc. El control del sistema se puede llevar en modo local o a través de un PC. Se proporciona también un modo de apagado a distancia para minimizar el coste y aumentar la vida útil del sistema.
  • Extensión de banda reducida gracias a un nebulizador específico y un innovador diseño de celda
  • Con el SAGA (ajuste de ganancia automático), está disponible un innovador control de ganancia cuando es controlado por el controlador de software, el detector adapta automáticamente el ajuste de ganancia para evitar cualquier saturación fuera de la escala del detector
  • Control remoto completo: el gas, el calentador, el fotomultiplicador y la fuente de luz se pueden desconectar automáticamente al finalizar una serie de análisis o purificaciones
  • Se proporcionan protocolos SOP completos para GLP y procedimientos de validación
ELSD LC: optimiza la sensibilidad de los componentes no volátiles, termolábiles y semivolátiles.
ELSD FP: la vía de flujo optimizada y la tecnología de concentración de gas, en la célula de detección óptica, previene al detector de cualquier obstrucción o contaminación y prolonga su operatividad.
ELSD 100: optimiza la sensibilidad de los compuestos termolábiles y semivolátiles. Linealidad directa al rango dinámico global: coeficientes de calibración mejorados. Nuevo diseño de cabezal óptico, basado en un nuevo láser de alta potencia, que proporciona la mayor relación señal-ruido para todos los compuestos.