Monos industriales, AlphaTec® 2000 COMFORT, modelo 129
Proveedor: Ansell
WH20B-00129-02 WH20B-00129-03 WH20B-00129-04 WH20B-00129-05 WH20B-00129-06 WH20B-00129-07
ANSEWH20B-00129-02EA 307 EUR
ANSEWH20B-00129-02 ANSEWH20B-00129-03 ANSEWH20B-00129-04 ANSEWH20B-00129-05 ANSEWH20B-00129-06 ANSEWH20B-00129-07
Monos industriales, AlphaTec® 2000 COMFORT, modelo 129
Prendas desechables
Las zonas críticas de la parte delantera de la prenda (incluyendo la capucha, los brazos y las piernas) están hechas con el tejido MICROGARD® 2000 STANDARD (pelicula de PE con una capa interior no tejida), que ofrece un alto nivel de protección contra líquidos y partículas con un bajo nivel de resistencia al vapor de agua. El panel trasero está hecho de tejido transpirable MICROGARD® 1500 PLUS (SMS) que es permeable al aire y al vapor de agua.
  • Capucha elástica de 3 piezas, muñecas, cintura y tobillos
  • Cremallera frontal de dos vías con solapa resellable; bucles para los dedos
  • El panel trasero transpirable del SMS permite el flujo de aire alrededor del traje, aumentando la comodidad del usuario
  • Las costuras unidas para una mayor resistencia, barrera de líquido y partículas
  • El aire y el vapor de agua son permeables ('transpirables') para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona: Crítico en las aplicaciones de pintura en
MICROGARD® 2000 COMFORT ha sido diseñado específicamente para aquellos que trabajan en climas o ambientes de trabajo cálidos para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor.
La aplicación típica incluye: Industria farmacéutica, salas limpias, pulverización de pintura, servicios veterinarios y control de plagas.
Resultado de permeabilidad al aire (panel trasero) según EN ISO 9237 de 160 L/m².s
Resistencia al vapor de agua según EN 31092 de Ret <15*
Weight: 53 g/m²
Certificaciones: Tipo 5/6, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III