Bata de laboratorio resistente a los productos químicos, MICROGARD® 2000 Standard, modelo 209
Proveedor: Ansell
WH20B-00209-03 WH20B-00209-04 WH20B-00209-05 WH20B-00209-06 WH20B-00209-02 WH20B-00209-07 WH20B-00209-01
ANSEWH20B-00209-03EA 381 EUR
ANSEWH20B-00209-03 ANSEWH20B-00209-04 ANSEWH20B-00209-05 ANSEWH20B-00209-06 ANSEWH20B-00209-02 ANSEWH20B-00209-07 ANSEWH20B-00209-01
Bata de laboratorio resistente a los productos químicos, MICROGARD® 2000 Standard, modelo 209
Prendas desechables
Esta bata de laboratorio está hecha de una capa interna no tejida con una película de PE microporosa. Ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales.
  • Cierre de cremallera frontal, cuello
  • Bolsillo izquierdo en el pecho, bolsillo inferior derecho
  • Las costuras unidas para una mayor resistencia, barrera de líquido y partículas
Certificaciones: Tipo PB (6), Tipo PB (6)-B, EN1149-1; Cat. III