Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-727
Proveedor: Ansell
11-727/8 11-727/9 11-727/6 11-727/7 11-727/10 11-727/11 11-727/5
ANSE11-727/8EA 163 EUR
ANSE11-727/8 ANSE11-727/9 ANSE11-727/6 ANSE11-727/7 ANSE11-727/10 ANSE11-727/11 ANSE11-727/5
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-727
Guantes
Estos revestimientos de punto sin costuras con hilo de tecnología INTERCEPT ™ y palma recubierta de PU combinan excelente comodidad y movilidad con una protección óptima contra cortes.
  • La mejor protección contra los cortes y el aumento de la comodidad y la destreza
  • El diseño del revestimiento de la palma mejora el agarre del trabajador y prolonga la vida del guante en condiciones abrasivas
  • El dorso no recubierto permite que la mano respire
  • El recubrimiento gris oculta la suciedad en entornos con exposición a la suciedad
INTERCEPT™ es una tecnología de tejido especializada que mezcla fibras artificiales, sintéticas y naturales en hilos de alto rendimiento. Esto proporciona una protección de corte alto con un confort y una destreza excepcionales.
Ideal para el ensamblaje de electrodomésticos, mantenimiento general, fabricación de vidrio, fabricación de dispositivos médicos, inyección y moldeo de plásticos y premontaje. También es adecuado para manipular objetos de bordes afilados y para cortar pequeñas piezas secas o ligeramente aceitadas.
Certificaciones: EN 388:2016 (4342B); Cat. II