Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex® 11-917 / 11-919
Proveedor: Ansell
11-917/7 11-917/8 11-917/10 11-917/9 11-919/7 11-919/8 11-919/10 11-919/9 11-917/6 11-919/6 11-917/11 11-919/11
ANSE11-917/7EA 96.4 EUR
ANSE11-917/7 ANSE11-917/8 ANSE11-917/10 ANSE11-917/9 ANSE11-919/7 ANSE11-919/8 ANSE11-919/10 ANSE11-919/9 ANSE11-917/6 ANSE11-919/6 ANSE11-917/11 ANSE11-919/11
Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex® 11-917 / 11-919
Guantes
Estos revestimientos con ¾ nylon sin costuras o revestimiento completo de nitrilo proporcionan una gran flexibilidad y destreza para un óptimo confort de uso.
  • Recubrimiento de nitrilo rugoso
  • Puntadas finas y estirables para una excelente comodidad
  • La muñeca de punto elástica asegura un ajuste perfecto
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Cubierto con una capa resistente a las piezas contaminadas que se manipulan
  • Certificado por la norma Oeko-Tex® Standard 100
Ideal para el ensamblaje de electrodomésticos, mantenimiento general de sitios y fábricas, fabricación y manejo de metales ligeros, fabricación de metales y control de calidad.
Certificaciones: EN 388:2016 (4121A); Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos