Monos resistentes a los químicos, MICROGARD® 2500 PLUS, modelos 111 / 122
Proveedor: Ansell
WH25T-00122-02 WH25T-00122-03 WH25T-00122-04 WH25T-00122-05 WH25T-00122-06 WH25T-00122-07 WH25T-00111-03 WH25T-00111-04 WH25T-00111-05 WH25T-00111-06 WH25T-00111-07
ANSEWH25T-00122-02EA 782 EUR
ANSEWH25T-00122-02 ANSEWH25T-00122-03 ANSEWH25T-00122-04 ANSEWH25T-00122-05 ANSEWH25T-00122-06 ANSEWH25T-00122-07 ANSEWH25T-00111-03 ANSEWH25T-00111-04 ANSEWH25T-00111-05 ANSEWH25T-00111-06 ANSEWH25T-00111-07
Monos resistentes a los químicos, MICROGARD® 2500 PLUS, modelos 111 / 122
Prendas desechables
Estos monos están hechos de un duradero laminado microporoso de PP con una capa interior no tejida. El tejido proporciona una excelente barrera a la pulverización química y a los agentes infecciosos.
  • La capucha de 3 piezas está diseñada para un ajuste óptimo con los respiradores, en particular las mascarillas de cara completa
  • Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera frontal de dos vías con solapa resellable
  • Lazos en los dedos para evitar el movimiento de la manga cuando se trabaja por encima de la cabeza
  • Costuras cosidas y pegadas: Mayor