Monos resistentes a los químicos, MICROGARD® 2500 PLUS, modelos 122
Proveedor: Ansell
WH25W-00111-02 WH25W-00111-03 WH25W-00111-04 WH25W-00111-05 WH25W-00111-06 WH25W-00111-07
ANSEWH25W-00111-02EA 544 EUR
ANSEWH25W-00111-02 ANSEWH25W-00111-03 ANSEWH25W-00111-04 ANSEWH25W-00111-05 ANSEWH25W-00111-06 ANSEWH25W-00111-07
Monos resistentes a los químicos, MICROGARD® 2500 PLUS, modelos 122
Prendas desechables
Estos monos están hechos de un duradero laminado microporoso de PP con una capa interior no tejida. El tejido proporciona una excelente barrera a la pulverización química y a los agentes infecciosos.
  • La capucha de 3 piezas está diseñada para un ajuste óptimo con respiradores, en particular máscaras faciales completas
  • Capucha, muñecas, cintura y tobillos elastizados
  • Cremallera frontal de 2 vías con solapa protectora resellable
  • Presillas para los dedos para evitar el movimiento de las mangas cuando se trabaja por encima de la cabeza
  • Las costuras soldadas por ultrasonidos proporcionan una fuerte barrera contra líquidos y partículas
  • Permeable al vapor de humedad ("transpirable") para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Baja formación de pelusa: riesgo reducido de contaminación en áreas críticas
Las aplicaciones típicas incluyen: Zonas contaminadas por virus (incluida la gripe aviar), protección biológica, respuesta médica de emergencia, investigación médica, industrias químicas y farmacéuticas, industria de baja presión limpieza, pulverización industrial de pintura, industria nuclear.
Certificaciones: Tipo 4-B/5-B/6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III.