Monos industriales, AlphaTec® 1500 PLUS STITCHED, modelo 111
Proveedor: Ansell
BL15S-00111-05 BL15S-00111-02 BL15S-00111-03 BL15S-00111-06 BL15S-00111-07 BL15S-00111-04 WH15S-00111-02 WH15S-00111-03 WH15S-00111-04 WH15S-00111-05 WH15S-00111-06 WH15S-00111-07 BL15S-00111-08 BL15S-00111-09
ANSEBL15S-00111-05EA 206 EUR
ANSEBL15S-00111-05 113-9971 113-9972 ANSEBL15S-00111-06 113-9973 ANSEBL15S-00111-04 113-9974 113-9975 113-9976 113-9977 113-9978 113-9979 ANSEBL15S-00111-08 ANSEBL15S-00111-09
Monos industriales, AlphaTec® 1500 PLUS STITCHED, modelo 111
Prendas desechables
Estos trajes están hechos de un tejido SMS antiestático altamente transpirable que utiliza los últimos avances en la tecnología de microfibras para asegurar una buena eficiencia de filtración.
  • Probado para filtrar el 99,9 % de partículas de >3 µm (prueba de penetración de partículas JSTIIF)
  • Permeable al aire y al vapor de agua (transpirable) para ayudar a reducir el riesgo de estrés térmico
  • Sin silicona: fundamental en aplicaciones de pintura en aerosol
  • El ajuste corporal optimizado mejora la comodidad y la seguridad del usuario
  • Capucha, puños, cintura y tobillos elastizados de 3 piezas
  • Cremallera frontal bidireccional con solapa protectora resellable
  • Costuras cosidas: combina resistencia con barrera contra partículas
  • Presillas para los dedos
Los tejidos SMS son una barrera particularmente buena contra partículas como el amianto, el polvo de ladrillo y el polvo de cemento, y proporcionan protección contra aerosol, como las que se encuentran en algunos entornos de pintura en aerosol.
Las aplicaciones típicas incluyen: Trabajos relacionados con el amianto, manipulación de polvos, mantenimiento general, construcción, industrias farmacéuticas, procesamiento de madera y metal, pulverización de pintura de retoque y fibra de vidrio, aplicaciones de resina y fibras cerámicas.
Gramaje: 48 a 60 g/m²
Certificaciones: Tipo 5/6, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III.