Monos ignífugos, MICROGARD® FR
Proveedor: Ansell
BL95S-00111-04 BL95S-00111-05 BL95S-00111-06 BL95S-00111-07 BL95S-00111-03
ANSEBL95S-00111-04EA 622 EUR
ANSEBL95S-00111-04 ANSEBL95S-00111-05 ANSEBL95S-00111-06 ANSEBL95S-00111-07 ANSEBL95S-00111-03
Monos ignífugos, MICROGARD® FR
Ropa de trabajo
MICROGARD® FR es un material ignífugo diseñado para ser usado sobre prendas de protección térmica tejidas como NOMEX® o PYROVATEX®, que ofrece protección contra las partículas y las pulverizaciones de líquidos a presión sin comprometer la protección de los trabajadores en caso de incendio.
  • Tejido de poliéster/pulpa de madera/sontara tratado con retardante de llama con buena barrera a las partículas y rociado de líquido de bajo nivel
  • El aire y el vapor de agua son permeables (transpirables) para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Un ajuste corporal optimizado mejora la comodidad y la seguridad del usuario
  • Capucha elástica de 2 piezas, muñecas, cintura y tobillos
  • Costuras externas sobrecargadas y cosidas
MICROGARD® FR ofrece a los usuarios protección contra productos químicos líquidos hasta el tipo 6 de la norma EN y contra las partículas hasta el tipo 5 de la norma EN, y tranquilidad a los trabajadores en entornos potencialmente explosivos o inflamables. Para disminuir el riesgo de lesiones por quemaduras, use ropa de trabajo de protección térmica.
Las aplicaciones típicas incluyen: Petróleo y petroquímica, distribución y procesamiento de petróleo, servicios públicos.
Certificaciones: Tipo 5/6, EN ISO 14116 (índice 1/0/0), EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III
Precaución: MICROGARD® FR nunca debe usarse de forma aislada para protegerse de las llamas. Siempre use sobre la parte superior de las prendas que alcanzan el índice 2 o superior de EN ISO 14116.