Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex®
Proveedor: Ansell
11-948/10 11-948/7 11-948/8 11-948/9 11-947/7 11-947/8 11-947/9 11-947/10 11-947/11 11-948/11
ANSE11-948/10EA 262 EUR
ANSE11-948/10 ANSE11-948/7 ANSE11-948/8 ANSE11-948/9 ANSE11-947/7 ANSE11-947/8 ANSE11-947/9 ANSE11-947/10 ANSE11-947/11 ANSE11-948/11
Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex®
Guantes
Estos forros de punto sin costura con hilo de tecnología Intercept™ tienen un recubrimiento de nitrilo ¾ sumergido o completo.
  • Excelente rendimiento de la abrasión
  • Buena resistencia al corte de la cuchilla
  • Muy buenas propiedades de agarre debido al microacabado de nitrilo del revestimiento
  • Flexible y cómodo
  • Recubrimiento resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Intercept™: Tecnología de tejido especializada que mezcla fibras sintéticas y naturales en hilos de alto rendimiento. Esto proporciona una protección deMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo 11-948 11-947 11-948
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable Reutilizable Reutilizable
Latex/No contiene Latex Latex
Material del revestimiento Intercept™ yarn Intercept™ yarn Intercept™ yarn
Acabado ¾ sumergido ¾ sumergido ¾ dipped
Calibre 13 13 13
Tipo de puño Safety cuff Puño elástico Safety cuff
Normativa EN EN 388:2016 (4X42B) EN 388:2016 (4X42B) EN 388:2016 (4X42B)