Caja de viales de tejido, azul, WHEATON® CryoFILE
Proveedor: DWK Life Sciences
W651610-G W651610-Y W651610-P W651610-R W651610-W W651610-B
479-2112EA 183 EUR
479-2112 479-2113 479-2114 479-2117 479-2115 479-2116
Caja de viales de tejido, azul, WHEATON® CryoFILE
Cajas Cajas para viales
La caja de almacenamiento de viales de tejido CryoFILE se utiliza para la agrupación y el almacenamiento de viales de tejido CryoELITE.
Las particiones CryoFILE están numeradas del 1 al 25 para facilitar la identificación del contenido, con el sistema de numeración impreso en la tapa y el fondo de la caja. Las cajas de almacenamiento de tejidos CryoFILE están disponibles en seis colores, para facilitar la identificación de las muestras. Fabricadas con material hidrófugo para una mayor durabilidad, las cajas son capaces de soportar temperaturas criogénicas de hasta -196 °C.