Cajas de almacenamiento
Proveedor: EPPENDORF
0030140.508 0030140.516 0030140.524 0030140.532 0030140.540 0030140.567 0030140.613 0030140.583 0030140.591 0030140.729
479-2167EA 30.8 EUR
479-2167 479-2168 479-2169 479-2170 479-2171 479-2172 479-2175 479-2173 479-2174 EPPE0030140.729
Cajas de almacenamiento
Cajas Criocajas
Las cajas de almacenamiento proporcionan un almacenamiento seguro para sus tubos de muestra en un diseño que ahorra espacio. La amplia cartera ofrece una selección para tubos de 0,5 a 50 ml.
  • Fabricado en PP para una gran estabilidad en aplicaciones de congelación y una apertura y cierre suaves
  • Para congelar hasta –86 °C
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
  • El marcado alfanumérico de cada ubicación mediante etiquetado láser permite una fácil referencia de la muestra
  • Tapa transparente para una inspección fácil y rápida de la muestra
  • Etiquetado flexible y fiable en la caja de color claro y en las 5 zonas de escritura de la tapa
  • Uso óptimo del espacio del congelador gracias a la combinación flexible de los diferentes formatos
El amplio concepto modular permite seleccionar las combinaciones de cajas óptimas para las demandas individuales de almacenamiento. Las dimensiones exteriores son compatibles con los sistemas de estanterías de congelación habituales y las diferentes variantes de rejilla interior permiten un perfecto accesorio para todos los formatos de tubo típicos: tubos criogénicos, tubos de microcentrífuga, tubos cónicos de 15 y 50 ml y otros recipientes de laboratorio. Este enfoque de ahorro de espacio, junto con las ventajas de aplicación resultantes de las características del producto enumeradas, ayudan a optimizar el almacenamiento y el archivo de las muestras.
Cajas de tubos cónicos de 15 y 50 ml con ranuras de ventilación para un proceso de congelación uniforme. De este modo se evitan los daños o roturas de los tubos, que se observan con frecuencia al congelar formatos de tubos largos en cajas cerradas.