Mono resistente a los químicos, Microchem® 4000
Proveedor: Ansell
GR40T-00111-02 GR40T-00111-03 GR40T-00111-04 GR40T-00111-05 GR40T-00111-06 GR40T-00111-07 GR40T-00103-04 GR40T-00103-05 GR40T-00103-06 GR40T-00103-07 GR40T-00103-03
ANSEGR40T-00111-02EA 575 EUR
ANSEGR40T-00111-02 ANSEGR40T-00111-03 ANSEGR40T-00111-04 ANSEGR40T-00111-05 ANSEGR40T-00111-06 ANSEGR40T-00111-07 ANSEGR40T-00103-04 ANSEGR40T-00103-05 ANSEGR40T-00103-06 ANSEGR40T-00103-07 ANSEGR40T-00103-03
Mono resistente a los químicos, Microchem® 4000
Prendas desechables
Estos trajes están hechos de tela de varias capas (barrera de película externa, capa interna no tejida, núcleo de película de alta barrera). Están diseñados para proporcionar una barrera excepcional contra los agentes químicos y biológicos orgánicos e inorgánicos.
  • Con cuello o capucha elástica de 2 piezas
  • El sistema de doble cremallera ayuda a garantizar un sellado hermético sin necesidad de cinta adicional
  • Puños dobles con puño interior de punto
  • Puños, cintura y tobillos exteriores elásticos
  • Costuras soldadas y selladas por ultrasonidos
  • El interior