Mono resistente a los químicos, con calcetines integrados, Microchem® 4000, modelo 122
Proveedor: Ansell
GR40T-00122-02 GR40T-00122-03 GR40T-00122-04 GR40T-00122-05 GR40T-00122-06 GR40T-00122-07
ANSEGR40T-00122-02EA 701 EUR
ANSEGR40T-00122-02 ANSEGR40T-00122-03 ANSEGR40T-00122-04 ANSEGR40T-00122-05 ANSEGR40T-00122-06 ANSEGR40T-00122-07
Mono resistente a los químicos, con calcetines integrados, Microchem® 4000, modelo 122
Prendas desechables
Estos trajes están hechos de tela de varias capas (barrera de película externa, capa interna no tejida, núcleo de película de alta barrera). Están diseñados para proporcionar una barrera excepcional contra los agentes químicos y biológicos orgánicos e inorgánicos.
  • Puños dobles con un puño interior de punto
  • Capucha elástica de 2 piezas, puños exteriores, cintura y botas con solapas.
  • Calcetines integrados
  • Costuras soldadas y pegadas por ultrasonido
  • El interior de tipo textil mejora la aceptación del usuario
  • La permeabilidad probada contra más de 180 productos químicos, incluidos los agentes de guerra química
Typical applications include: Chemical handling, transportation, oil-based mud protection, HAZMAT emergency response, pharmaceutical, mining and agriculture.
Certificaciones: Tipo 3/4/5, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III
Adecuado para las ex zonas.