Monos industriales, AlphaTec® 1500, modelo 138
Proveedor: Ansell
NV15S-00138-03 NV15S-00138-04 NV15S-00138-05 NV15S-00138-06 NV15S-00138-07 WH15S-00138-02 WH15S-00138-03 WH15S-00138-04 WH15S-00138-05 WH15S-00138-06 WH15S-00138-07
ANSENV15S-00138-03EA 240 EUR
ANSENV15S-00138-03 ANSENV15S-00138-04 ANSENV15S-00138-05 ANSENV15S-00138-06 ANSENV15S-00138-07 ANSEWH15S-00138-02 ANSEWH15S-00138-03 ANSEWH15S-00138-04 ANSEWH15S-00138-05 ANSEWH15S-00138-06 ANSEWH15S-00138-07
Monos industriales, AlphaTec® 1500, modelo 138
Prendas desechables
Estos trajes están hechos de un tejido SMS de triple capa que ha demostrado filtrar el 100% de las partículas mayores de 3,0 micras (según la prueba de penetración de partículas JSTIIF).
  • Capucha elástica de 3 piezas, muñecas, cintura y tobillos
  • Cremallera frontal de doble sentido con solapa resellable
  • Las costuras cosidas combinan la fuerza con la barrera de partículas
  • El aire y el vapor de agua son permeables ('respirables') para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona: Crítico en las aplicaciones de pintura en aerosol
  • Un ajuste corporal optimizado mejora la comodidad y la seguridad del usuario
Diseñado para los trabajadores involucrados en la limpieza o manejo de amianto, mantenimiento general, construcción y limpieza por contrato. Las fibras de amianto, como el crisotilo, suelen tener un tamaño de 3 a 5 µm.
Weight:
White: 48 g/m²
Dark blue/Red: 50 g/m²
Certificaciones: Type 5/6, EN 1073-2; Cat. III.