Monos resistentes a los químicos, MICROGARD® 5000, modelos 111
Proveedor: Ansell
OR50T-00111-03 OR50T-00111-04 OR50T-00111-05 OR50T-00111-06 OR50T-00111-07
ANSEOR50T-00111-03EA 916 EUR
ANSEOR50T-00111-03 ANSEOR50T-00111-04 ANSEOR50T-00111-05 ANSEOR50T-00111-06 ANSEOR50T-00111-07
Monos resistentes a los químicos, MICROGARD® 5000, modelos 111
Prendas desechables
These overalls are made from a highly visible multi-layer fabric (external film barrier layer/non woven inner layer/core high barrier film layer) that is strong, durable and suitable for workers in extremely hazardous areas, including HAZMAT response teams.
  • Capucha elástica de dos piezas, puños externos, cintura y tobillos
  • Diseño de doble puño para permitir una conexión hermética a los aerosoles con guanteletes de protección química (se requiere una cinta adicional o Glove Link)
  • El sistema de doble cremallera ayuda a asegurar un sellado hermético al