Monos ignífugos y resistentes a los productos químicos, MICROCHEM® CFR, modelo 111
Proveedor: Ansell
RD96T-00111-03 RD96T-00111-04 RD96T-00111-05 RD96T-00111-06 RD96T-00111-07
ANSERD96T-00111-03EA 1350 EUR
ANSERD96T-00111-03 ANSERD96T-00111-04 ANSERD96T-00111-05 ANSERD96T-00111-06 ANSERD96T-00111-07
Monos ignífugos y resistentes a los productos químicos, MICROCHEM® CFR, modelo 111
Prendas desechables
Estos trajes están hechos de un material retardante al fuego diseñado para ser usado sobre prendas de protección térmica tejidas como NOMEX® o PYROVATEX®, que ofrecen protección contra las partículas y las pulverizaciones de líquidos a presión sin comprometer la protección de los trabajadores en caso de incendio.
  • Capucha de dos piezas
  • Capucha elástica, muñecas y tobillos
  • Doble cierre de cremallera
  • Las costuras cosidas y pegadas aumentan la fuerza y proporcionan una barrera efectiva de líquidos y partículas
  • Tejido tratado con retardante al fuego con película de barrera de PVC que ofrece protección contra químicos líquidos a los tipos 3 y 4 de EN
  • Color rojo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
MICROCHEM® CFR ofrece a los usuarios protección contra los productos químicos líquidos de los tipos 3 y 4 de la norma EN y tranquilidad a los trabajadores en entornos potencialmente explosivos o inflamables, al disminuir el riesgo de lesiones por quemaduras cuando se lleva encima de la ropa de trabajo de protección térmica.
Las aplicaciones típicas incluyen: Petróleo y petroquímica, distribución y procesamiento de petróleo, servicios públicos.
Certificaciones: Tipo 3/4/5, EN ISO 14116 (índice 1/0/0), EN 1073-2, EN 1149-5; Cat. III
Precaución: MICROGARD® FR nunca debe usarse de forma aislada para protegerse de las llamas. Siempre use sobre la parte superior de las prendas que alcanzan el índice 2 o superior de EN ISO 14116.