Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-724
Proveedor: Ansell
11-724/9 11-724/10 11-724/8 11-724/11 11-724/7 11-724/6
ANSE11-724/9EA 149 EUR
ANSE11-724/9 ANSE11-724/10 ANSE11-724/8 ANSE11-724/11 ANSE11-724/7 ANSE11-724/6
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-724
Guantes
Estos revestimientos de punto sin costuras con hilo de tecnología INTERCEPT™ y la palma recubierta de PU combinan una excelente flexibilidad y ajuste con una protección óptima del corte.
  • La mejor protección contra los cortes y el aumento de la comodidad y la destreza
  • El diseño del revestimiento de la palma mejora el agarre del trabajador y prolonga la vida del guante en condiciones abrasivas
  • El dorso no recubierto permite que la mano respire
  • El recubrimiento gris oculta la suciedad en entornos con exposición a la suciedad
INTERCEPT™ es una tecnología de tejido especializada que mezcla fibras artificiales, sintéticas y naturales en hilos de alto rendimiento. Esto proporciona una protección de corte alto con un confort y una destreza excepcionales.
Ideal para ensamblar piezas y componentes metálicos, prensas de metal ligero, mantenimiento, inyección y moldeo de plásticos y ensamblaje primario.
Certificaciones: EN 388:2016 (4342B); Cat. II