Monos industriales, AlphaTec® 1800 Standard, modelo 111
Proveedor: Ansell
WH18B-00111-02 WH18B-00111-03 WH18B-00111-04 WH18B-00111-05 WH18B-00111-06 WH18B-00111-07
ANSEWH18B-00111-02EA 308 EUR
ANSEWH18B-00111-02 ANSEWH18B-00111-03 ANSEWH18B-00111-04 ANSEWH18B-00111-05 ANSEWH18B-00111-06 ANSEWH18B-00111-07
Monos industriales, AlphaTec® 1800 Standard, modelo 111
Prendas desechables
Estos monos están hechos de un ligero y transpirable laminado de PE microporoso con una capa interior no tejida. Este tejido es especialmente adecuado para entornos de trabajo más cálidos y proporciona una buena barrera contra el rociado de líquidos de bajo riesgo y las partículas finas.
  • Capucha de 3 piezas, elástica muñecas, cintura y tobillos
  • Cremallera frontal de doble sentido con solapa resellable
  • Las costuras cosidas combinan la fuerza con la barrera de partículas
  • El aire y el vapor de agua son permeables (‘transpirables') para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
  • Sin silicona: Crítico en las aplicaciones de pintura en aerosol
  • Poca pelusa: Reduce el riesgo de contaminación por fibras en algunas zonas críticas
  • Un ajuste corporal optimizado mejora la comodidad y la seguridad del usuario
Las aplicaciones típicas incluyen: Mantenimiento general, pulverización de pintura, manejo de polvos.
Peso: 53 g/m²
Certificaciones: Tipo 5-B/6-B, EN 1149 -5; Cat. III