Monos ignífugos, MICROGARD® 1500 PLUS FR, modelo 111
Proveedor: Ansell
WR17S-00111-03 WR17S-00111-04 WR17S-00111-05 WR17S-00111-06 WR17S-00111-07
ANSEWR17S-00111-03EA 359 EUR
ANSEWR17S-00111-03 ANSEWR17S-00111-04 ANSEWR17S-00111-05 ANSEWR17S-00111-06 ANSEWR17S-00111-07
Monos ignífugos, MICROGARD® 1500 PLUS FR, modelo 111
Prendas desechables
Estos trajes están hechos de un material no tejido de polipropileno SMMS altamente transpirable, ignífugo y antiestático, diseñado para la protección contra las partículas y las salpicaduras de líquidos ligeros y no inflamables.
  • Capucha de tres piezas
  • Cremallera frontal de dos vías con solapa resellable; bucles para los dedos
  • Muñecas, cintura y tobillos elásticos
  • Puntadas rojas para facilitar la identificación
  • Las costuras cosidas combinan la fuerza con la barrera de partículas
  • El retardador al fuego y antiestático SMMS proporciona una buena barrera a las partículas y a las salpicaduras de líquidos de bajo riesgo
  • El aire y el vapor de agua son permeables ('transpirables') para ayudar a reducir el riesgo de estrés por calor
Destinado a ser usado con ropa de protección contra el calor y las llamas, MICROGARD® 1500 PLUS FR ofrece a los usuarios protección contra las partículas (Tipo 5) y sprays o salpicaduras de líquidos no inflamables y no presurizados (Tipo 6).*
Las aplicaciones típicas incluyen: Industria petroquímica, limpieza industrial, servicios públicos, mantenimiento general.
Certificaciones: Tipo 5/6; EN 1073-2; EN ISO 14116 (índice 1/0/0), EN 1149-5; Cat. III
Precaución: Debe usarse sobre prendas de protección térmica (que alcancen el índice 2 o superior de la norma EN ISO 14116), como NOMEX® o PYROVATEX®, y nunca debe usarse en contacto con la piel.