Mono resistente a los químicos, MICROGARD® 2300 PLUS, modelo 132
Proveedor: Ansell
YY23T-00132-02 YY23T-00132-03 YY23T-00132-04 YY23T-00132-05 YY23T-00132-06 YY23T-00132-07
ANSEYY23T-00132-02EA 797 EUR
ANSEYY23T-00132-02 ANSEYY23T-00132-03 ANSEYY23T-00132-04 ANSEYY23T-00132-05 ANSEYY23T-00132-06 ANSEYY23T-00132-07
Mono resistente a los químicos, MICROGARD® 2300 PLUS, modelo 132
Prendas desechables
Estos trajes están hechos de un revestimiento de barrera de PE con una capa interior no tejida de dos componentes, cuya combinación proporciona una excelente barrera a muchos productos químicos nocivos, siendo al mismo tiempo ligeros y relativamente fuertes y duraderos.
  • Capucha, puños, cintura y tobillos de 3 piezas elastizadas
  • Cremallera frontal bidireccional con solapa protectora resellable
  • Presillas para los dedos
  • Color amarillo brillante para una mayor seguridad del trabajador
  • Ligero pero relativamente fuerte y duradero
  • Costuras cosidas y selladas para una mayor resistencia y una barrera eficaz contra líquidos y partículas
  • Barrera bicomponente revestida de poliéster que resiste la permeación de numerosos productos químicos líquidos
Las aplicaciones típicas incluyen: Limpieza ambiental, instalaciones de purificación de aguas residuales, fabricación industrial y química, limpieza industrial.
Certificaciones: Tipo 3-B/4-B/5-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5.