1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzo[d][1,3]dioxole-5-sulphonyl chloride
H54755.MD H54755.03 H54755.06
H54755.MDEA 71 EUR
H54755.MD H54755.03 H54755.06
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 115010-10-1 Molecular Formula: C7H5ClO4S Formula Weight: 220.63 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04974524
Formula: C₇H₅ClO₄S
MW: 220,623 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974524
Núm. CAS: 115010-10-1
UN: 3261
ADR: 8,II