Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
3120-2006 3120-2024
525-2317EA 678 EUR
525-2317 525-0987
Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®
Frascos Frascos de centrífuga
Copolímero de polipropileno con tapón de rosca de polipropileno y junta de silicona.
  • El diseño ergonómico facilita la carga, la recuperación y el almacenamiento de las muestras. Paredes internas lisas para reducir el riesgo de deterioro de las células delicadas
  • Uso de un copolímero de polipropileno para garantizar una excelente resistencia química
  • Funcionamiento máximo de 50 ciclos para este frasco no estéril
  • Se recomienda un intervalo de temperatura de funcionamiento de 4 a 22 °C y un almacenamiento a 0 °C
  • Cumplimiento de requisitos de USP VI, no citotóxico y no hemolítico
Diseño especial para procesar 12 L en un solo ciclo si se usa con una centrífuga Thermo Scientific Sorvall® RC12BP y un rotor de cubeta oscilante H-12000. Reemplaza al frasco biológico Sorvall (referencia 77061). Estos frascos son ideales para el asilamiento de bacterias, hongos y tejidos. Las separaciones de grandes volúmenes (hasta 12 L) se pueden centrifugar hasta a 7333×g. El frasco de boca ancha con graduación facilita la decantación, la resuspensión y la eliminación de pellets.