Sodio cloruro BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
141659.0416
141659.1211
141659.1214
APPC141659.0416EA
173
EUR
APPC141659.0416
APPC141659.1211
APPC141659.1214
Sodio cloruro BP, Ph. Eur., JP, USP, pure
Sodio cloruro
Formula:
NaCl MW: 58.44 g/mol Pto. Ebullición: 1413 Pto. de fusión: 801 |
Número MDL:
MFCD00003477 Núm. CAS: 7647-14-5 Índice Merck: 14,08599 |