Avantor® Alltima, Columnas HPLC, Fenil
Proveedor: Avantor
HICH81188EA 1160 EUR
HICH81188 HICH88087 HICH88088 HICH88092 HICH88093 96082/N 96442/N AL-5PH-300DE
Avantor® Alltima, Columnas HPLC, Fenil
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Alltima HPLC son fases de alta calidad diseñadas para aplicaciones de uso general.
  • Fases de sílice de base desactivada
  • Unión estable para una larga vida útil de la columna
  • Múltiples opciones de selectividad
  • USP L11
Menos hidrófobo que la fase C18. Selectivo para compuestos aromáticos.