Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
8387.5000EA 138.38 EUR
8387.5000 8387.9200
Kerosene, 194…250 °C, J.T.Baker®
Kerosene - CAS 64742-47-8
Pto. Ebullición: 194…250 °C
Pto. de inflamación: 70 °C
Núm. CAS: 64742-47-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Range 194 - 250 °C