D-Glucose-6-Phosphate Dipotassium Salt Hydrate
Proveedor: MP Biomedicals
0210031301 02100313.5
ICNA0210031301EA 142 EUR
ICNA0210031301 ICNA02100313.5
D-Glucose-6-Phosphate Dipotassium Salt Hydrate
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Storage temperature: -20 °C
Formula: C₆H₁₁K₂O₉P
Núm. CAS: 5996-17-8