5-Iodo-2'-deoxyuridina (Idoxuridina) ≥99%, crystalline
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
02100357.2 0210035701 0210035705 0210035725
ICNA02100357.2EA 46.1 EUR
ICNA02100357.2 ICNA0210035701 ICNA0210035705 ICNA0210035725
5-Iodo-2'-deoxyuridina (Idoxuridina) ≥99%, crystalline
5-Iodo-2'-deoxyuridina (Idoxuridina)
Storage temperature: -20 °C
Formula: C₉H₁₁IN₂O₅
MW: 354.10 g/mol
Número MDL: MFCD00134656
Núm. CAS: 54-42-2