Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
Proveedor: MP Biomedicals
0210116650 0210116680 0210116683 0210116691 0210116694
ICNA0210116650EA 67 EUR
ICNA0210116650 ICNA0210116680 ICNA0210116683 ICNA0210116691 ICNA0210116694
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Número MDL: MFCD00065390
Núm. CAS: 24292-60-2