Hydrocortisone-21-acetate
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Hydrocortisone acetate
0210199505 0210199510
ICNA0210199505EA 137 EUR
ICNA0210199505 ICNA0210199510
Hydrocortisone-21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
HYDROCORTISONE-21-ACETATE (Δ4-Pregnen-11β,17α,21-triol- 3,20-dione; Cortisol acetate) Crystalline
Formula: C₂₃H₃₂O₆
MW: 404.51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037714
Núm. CAS: 50-03-3