Ácido dietilentriaminopentaacético ≥90%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, Ácido N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacético
0215147825 0215147883 0215147891
ICNA0215147825EA 34.9 EUR
ICNA0215147825 ICNA0215147883 ICNA0215147891
Ácido dietilentriaminopentaacético ≥90%, white powder
Ácido dietilentriaminopentaacético
Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid is used as a chelating agent. Diethylenetriaminepentaacetic acid may be used to synthesize chitosan (CH)-gadolinium (Gd) diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) conjugates.
  • Presentation: White Powder
  • pH: 2.27 (Lit.)
  • Soluble in 1 M hydrochloric acid (50 mg/mL) & water.
  • Storage temperature: Store at Room Temperature (15-30 °C)
pH: 2.27
Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 393.35 g/mol
Pto. de fusión: 219…220 °C (lit.)
Densidad: 1.770 g/mL (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004289
Núm. CAS: 67-43-6
Índice Merck: 13,07202
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ~90%
FTIR Conforms to Standard