Cefazolin Sodium Salt
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
0215494680 0215494690 0215494691
ICNA0215494680EA 70.2 EUR
ICNA0215494680 ICNA0215494690 ICNA0215494691
Cefazolin Sodium Salt
Cefazolin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Formula: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Número MDL: MFCD00056883
Núm. CAS: 27164-46-1