Probucol ≥98%
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: 4,4'-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulphanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
0215637105 0215637110 0215637150
ICNA0215637105EA 139 EUR
ICNA0215637105 ICNA0215637110 ICNA0215637150
Probucol ≥98%
Probucol
Formula: C₃₁H₄₈O₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079281
Núm. CAS: 23288-49-5