Thiamphenicol, crystalline
Proveedor: MP Biomedicals
0215684605 0215684625
ICNA0215684605EA 163 EUR
ICNA0215684605 ICNA0215684625
Thiamphenicol, crystalline
Thiamphenicol
Synonym: D-threo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide
Formula: C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00467983
Núm. CAS: 15318-45-3