HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico) ≥99%, white powder para biología molecular
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
0219482725 0219482780 0219482790
ICNA0219482725EA 46 EUR
ICNA0219482725 ICNA0219482780 ICNA0219482790
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico) ≥99%, white powder para biología molecular
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico)
HEPES is a zwitterionic organic chemical buffering agent.
HEPES is widely used in many biochemical reactions and as a buffering agent in some cell culture media.
  • Molecular Biology Reagent Grade
  • Presentation: White Powder
  • pKa: 7.5 (25 °C) (Lit.)
  • Solutions may be autoclaved under standard conditions
Formula: C₈H₁₈N₂O₄S
Pto. de fusión: 234 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006158
Núm. CAS: 7365-45-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥99%
OD250 (10% aq soln) <0.2
OD260 (10% aq soln) <0.1
OD280 (10% aq soln) <0.1
pH (1% aq soln) 4.0-5.5
Moisture <1.0%
Solubility (10% aq soln) Clear, Colorless Solution