Cefsulodin sodium salt
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
0219867780 0219867783
ICNA0219867780EA 89.2 EUR
ICNA0219867780 ICNA0219867783
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Formula: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07793338
Núm. CAS: 52152-93-9