Glicina ≥99.5%
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: H-Gly-OH
04808822 04808831 04808873
ICNA04808822EA 132 EUR
ICNA04808822 ICNA04808831 ICNA04808873
Glicina ≥99.5%
Glicina
Electrophoresis Grade Heavy metals (as Pb): 20 ppm Used for preparation of Tris-glycine buffers.
Formula: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Pto. Ebullición: 181
Pto. de fusión: 83
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008131
Núm. CAS: 56-40-6
Índice Merck: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM