VWR®, Vasos de precipitados, de forma baja, de alta resistencia
Proveedor: VWR Collection
213-0462EA 59.2 EUR
213-0462 213-0476 213-0477 213-0478 213-0479 213-0480 213-0481
VWR®, Vasos de precipitados, de forma baja, de alta resistencia
Vasos de precipitados
Vidrio de borosilicato 3.3, con pico.
  • Buena resistencia a los choques químicos y térmicos
  • Zona de etiquetado duradera con acabado mate y escala graduada blanca
  • Caño diseñado para un rendimiento óptimo
Los vasos de precipitados de alta resistencia tienen una mayor estabilidad mecánica que los productos estándar gracias a sus paredes más gruesas. Las llantas reforzadas aumentan la resistencia a los golpes y reducen el riesgo de rotura. Debido al mayor grosor de las paredes, la resistencia a los cambios rápidos de temperatura no es tan buena como la delMore Product Information