Columnas capilares, HT5
Proveedor: Trajan Scientific and Medical
054631 054632 054641 054642 054655 054657 054658 054667 054633 054634
568-0182EA 524 EUR
568-0182 568-0183 568-0188 568-0189 568-0193 568-0194 568-0195 568-0199 568-0184 568-0185
Columnas capilares, HT5
Columnas de cromatografía
Exclusiva fase de alta temperatura apta para la destilación simulada y otras aplicaciones para el petróleo.
Fenil policarborano-siloxano al 5%
Temperatura máx.: poliamida 380/400 °C; aluminio 460/480 °C
Apta para el reemplazo de: MXT-1 Sim Dist, HT-Sim, DistCB, MXT-500
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Temperature limit 10 to 380/400 °C