Gafas de seguridad, uvex i-works
Proveedor: UVEX
9194.171 9194.175 9194.270 9194.365
UVEX9194.171EA 20.2 EUR
UVEX9194.171 UVEX9194.175 UVEX9194.270 UVEX9194.365
Gafas de seguridad, uvex i-works
Gafas
Las uvex i-works, 100% libres de metal, encapsulan lo mejor de las gafas uvex: su diseño deportivo, su lente panorámica y su bajo peso las hacen extremadamente cómodas y, junto con la inigualable tecnología de recubrimiento permanente de las lentes uvex (uvex supravision excellence), proporcionan el más alto nivel de claridad óptica permaneciendo libres de vaho incluso después de repetidas limpiezas. Los materiales de agarre suave de alta tecnología de los brazos laterales mejoran aún más los niveles de comodidad proporcionando un ajuste estable y antideslizante.
  • Diseño deportivo y lente panorámica para una gran visión lateral
  • Recubrimiento antiniebla de alto rendimiento en el interior, resistente a los arañazos en el exterior
  • Brazos laterales cómodos, estables y antideslizantes
  • Brazos laterales de perfil bajo con una práctica opción para colgar el cordón
  • 100% UV 400
Adecuado para una gama de aplicaciones que requieren una protección contra los bajos impactos, incluyendo a quienes trabajan en la construcción, la fabricación, la automoción, la sanidad, los servicios públicos, la industria farmacéutica, la alimentación y las bebidas, los almacenes y la distribución.
Certificaciones: EN 166 (EN 172)